Drukuj
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, 2-Bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
PC8735-25G PC8735-5G PC8735-1G PC8735-100G
APOSPC8735-25GEA 566 PLN
APOSPC8735-25G APOSPC8735-5G APOSPC8735-1G APOSPC8735-100G
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Formuła: C₇H₉BBrF₄N
MW: 273.86 g/mol
Temp. topnienia: 100…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060046
Numer CAS: 878-23-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-900-2
Jednostka: 1759
ADR: 8 III