Drukuj
4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
PC8732-1G PC8732-5G
APOSPC8732-1GEA 153 PLN
APOSPC8732-1G APOSPC8732-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
4-(Trifluoromethyl)styrene
Formuła: C₉H₇F₃
Temp. Wrzenia: 65…66 °C/40mmHg
Gęstość: 1,165 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075539
Numer CAS: 402-50-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III