Drukuj
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8713-1G PC8713-500MG
APOSPC8713-1GEA 4000 PLN
APOSPC8713-1G APOSPC8713-500MG
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Formuła: C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 250…253 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664519
Numer CAS: 1164457-90-2