Drukuj
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8712-5G PC8712-25G PC8712-50G PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA 232 PLN
APOSPC8712-5G APOSPC8712-25G APOSPC8712-50G APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formuła: C₆H₄ClF₂N
Temp. topnienia: 26…28 °C
Gęstość: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00134427
Numer CAS: 36556-60-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III