Drukuj
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (Bromomethyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (bromomethyl)trifluoroborate
PC8705-1G PC8705-25G PC8705-5G
APOSPC8705-1GEA 73.1 PLN
APOSPC8705-1G APOSPC8705-25G APOSPC8705-5G
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate
Formuła: CH₂BBrF₃K
MW: 200.83 g/mol
Temp. topnienia: 225…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09265154
Numer CAS: 888711-44-2