Drukuj
4-Fluoroisatoic anhydride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC8702-1G PC8702-25G PC8702-5G
APOSPC8702-1GEA 110 PLN
APOSPC8702-1G APOSPC8702-25G APOSPC8702-5G
4-Fluoroisatoic anhydride
4-Fluoroisatoic anhydride
Formuła: C₈H₄FNO₃
MW: 181.1200 g/mol
Temp. topnienia: 231…232 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03839826
Numer CAS: 321-50-6