Drukuj
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Trifluoromethylnicotinic acid
PC8684-1G PC8684-5G
APOSPC8684-1GEA 110 PLN
APOSPC8684-1G APOSPC8684-5G
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Temp. topnienia: 184…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862052
Numer CAS: 131747-43-8