Drukuj
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8673-1G PC8673-25G PC8673-5G
APOSPC8673-1GEA 110 PLN
APOSPC8673-1G APOSPC8673-25G APOSPC8673-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Temp. topnienia: 77…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061229
Numer CAS: 401-94-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III