Drukuj
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-m-fluoro-Phe-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(3-F)-OH
PC8671-1G PC8671-5G
APOSPC8671-1GEA 131 PLN
APOSPC8671-1G APOSPC8671-5G
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
Formuła: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405.425 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00672328
Numer CAS: 198560-68-8