Drukuj
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: cis/trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC8651-100MG PC8651-250MG
APOSPC8651-100MGEA 714 PLN
APOSPC8651-100MG APOSPC8651-250MG
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
Formuła: C₈H₁₀F₅I
Temp. Wrzenia: 60…70 °C/6mmHg
Gęstość: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183509
Numer CAS: 711-17-1