Drukuj
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8644-1G PC8644-250MG
APOSPC8644-1GEA 2170 PLN
APOSPC8644-1G APOSPC8644-250MG
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Formuła: C₁₂H₉F₃N₂
MW: 238.21 g/mol
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08276968
Numer CAS: 886361-00-8