Drukuj
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8641-10G PC8641-1G PC8641-5G
APOSPC8641-10GEA 5630 PLN
APOSPC8641-10G APOSPC8641-1G APOSPC8641-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Formuła: C₁₂H₉FO₃S
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00173430
Numer CAS: 303147-78-6