Drukuj
Ethyl 2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
PC8640-10G PC8640-1G PC8640-5G
APOSPC8640-10GEA 6730 PLN
APOSPC8640-10G APOSPC8640-1G APOSPC8640-5G
Ethyl 2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂S
MW: 305.28 g/mol
Temp. topnienia: 109…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03305618
Numer CAS: 955975-47-0