Drukuj
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC8638-1G PC8638-5G PC8638-10G
APOSPC8638-1GEA 1680 PLN
APOSPC8638-1G APOSPC8638-5G APOSPC8638-10G
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₉H₁₁F₃N₂O₂
MW: 236.2 g/mol
Temp. topnienia: 115…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04124379
Numer CAS: 142818-02-8