Drukuj
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8634-100G PC8634-25G PC8634-5G
APOSPC8634-100GEA 3000 PLN
APOSPC8634-100G APOSPC8634-25G APOSPC8634-5G
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate
Formuła: C₁₆H₁₀F₁₆O₃S
Temp. Wrzenia: 171,5 °C/2.3mmHg
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085895
Numer CAS: 864-23-3