Drukuj
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-amino-3-fluorobenzoate
PC8633-25G PC8633-5G
APOSPC8633-25GEA 247 PLN
APOSPC8633-25G APOSPC8633-5G
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₈FNO₂
MW: 169.1530 g/mol
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689703
Numer CAS: 185629-32-7