Drukuj
Ethyl 2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl [(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]acetate
PC8623-1G PC8623-250MG PC8623-500MG PC8623-5G
APOSPC8623-1GEA 841 PLN
APOSPC8623-1G APOSPC8623-250MG APOSPC8623-500MG APOSPC8623-5G
Ethyl 2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Formuła: C₁₀H₁₁ClFNO₂
MW: 231.66 g/mol
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689674
Numer CAS: 2344-98-1