Drukuj
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Chloro-2-nitro-N-(trifluoroacetyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC8619-10G PC8619-1G PC8619-5G
APOSPC8619-10GEA 1270 PLN
APOSPC8619-10G APOSPC8619-1G APOSPC8619-5G
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formuła: C₉H₃ClF₆N₂O₃
MW: 336.58 g/mol
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689680
Numer CAS: 167415-21-6