Drukuj
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8615-1G PC8615-5G
APOSPC8615-1GEA 203 PLN
APOSPC8615-1G APOSPC8615-5G
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₅F₃O₂S
MW: 246.21 g/mol
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027109
Numer CAS: 826995-55-5