Drukuj
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Dostawca: Apollo Scientific
PC8614-10G PC8614-1G PC8614-5G
APOSPC8614-10GEA 2840 PLN
APOSPC8614-10G APOSPC8614-1G APOSPC8614-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Formuła: C₁₀H₁₀F₃NOS
MW: 249.26 g/mol
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027148
Numer CAS: 937602-49-8