Drukuj
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC8601-250MG PC8601-5G PC8601-25G
APOSPC8601-250MGEA 145 PLN
APOSPC8601-250MG APOSPC8601-5G APOSPC8601-25G
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formuła: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…79 °C/12mmHg
Gęstość: 1.721 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90.6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631385
Numer CAS: 144584-66-7