Drukuj
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC8591-1G PC8591-5G
APOSPC8591-1GEA 2690 PLN
APOSPC8591-1G APOSPC8591-5G
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formuła: C₁₂H₇F₄NO₂S
MW: 305.25 g/mol
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027135
Numer CAS: 937602-42-1