Drukuj
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Dostawca: Apollo Scientific
PC8582-10G PC8582-1G PC8582-5G
APOSPC8582-10GEA 1750 PLN
APOSPC8582-10G APOSPC8582-1G APOSPC8582-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Formuła: C₉H₉BrFNS
MW: 262.15 g/mol
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027142
Numer CAS: 937602-46-5