Drukuj
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde
PC8581-25G PC8581-5G PC8581-100G
APOSPC8581-25GEA 247 PLN
APOSPC8581-25G APOSPC8581-5G APOSPC8581-100G
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄BrFO
Temp. topnienia: 41…46 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027089
Numer CAS: 149947-15-9