Drukuj
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8576-100G PC8576-25G PC8576-5G
APOSPC8576-100GEA 537 PLN
APOSPC8576-100G APOSPC8576-25G APOSPC8576-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 255
Temp. topnienia: 88…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142875
Numer CAS: 57381-39-2
Numer WE (dawny EINECS): 260-711-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III