Drukuj
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Acetyl-2-[(4-fluorophenyl)amino]-1,3-thiazole
PC8575-1G PC8575-5G
APOSPC8575-1GEA 2690 PLN
APOSPC8575-1G APOSPC8575-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Formuła: C₁₁H₉N₂OFS
Temp. topnienia: 217…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817444
Numer CAS: 952183-71-0