Drukuj
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pentafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC8568-25G PC8568-5G
APOSPC8568-25GEA 1980 PLN
APOSPC8568-25G APOSPC8568-5G
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
Formuła: C₄F₈O
Temp. Wrzenia: 7,4 °C
Gęstość: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02101232
Numer CAS: 10493-43-3
Jednostka: 3154
ADR: 2.1,