Drukuj
Kwas 2-fluoro-5-jodobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8563-1G PC8563-25G PC8563-5G PC8563-100G
APOSPC8563-1GEA 73.1 PLN
APOSPC8563-1G APOSPC8563-25G APOSPC8563-5G APOSPC8563-100G
Kwas 2-fluoro-5-jodobenzoesowy
Kwas 2-fluoro-5-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₄FIO₂
MW: 266.01 g/mol
Temp. topnienia: 162…168 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094517
Numer CAS: 124700-41-0