Drukuj
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8562-1G PC8562-5G PC8562-10G
APOSPC8562-1GEA 168 PLN
APOSPC8562-1G APOSPC8562-5G APOSPC8562-10G
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
3,5-Difluorobenzhydrazide
Formuła: C₇H₆F₂N₂O
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01310810
Numer CAS: 244022-63-7