Drukuj
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8557-1G PC8557-5G
APOSPC8557-1GEA 1290 PLN
APOSPC8557-1G APOSPC8557-5G
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
Formuła: C₁₂H₈F₃N₃
Temp. topnienia: 101…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817514
Numer CAS: 910037-17-1