Drukuj
4-Bromo-3-fluorofenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8537-100G PC8537-5G PC8537-25G
APOSPC8537-100GEA 1140 PLN
APOSPC8537-100G APOSPC8537-5G APOSPC8537-25G
4-Bromo-3-fluorofenol 97%
4-Bromo-3-fluorofenol
Formuła: C₆H₄BrFO
Temp. Wrzenia: 96 °C/2,8mmHg
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051907
Numer CAS: 121219-03-2