Drukuj
Chlorek 4-bromo-2-fluorobenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC8531-25G PC8531-5G PC8531-100G
APOSPC8531-25GEA 421 PLN
APOSPC8531-25G APOSPC8531-5G APOSPC8531-100G
Chlorek 4-bromo-2-fluorobenzoilu 98%
Chlorek 4-bromo-2-fluorobenzoilu
Formuła: C₇H₃BrClFO
Temp. Wrzenia: 86…88 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 24…25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411584
Numer CAS: 151982-51-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II