Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8493-1G PC8493-5G PC8493-25G
APOSPC8493-1GEA 290 PLN
APOSPC8493-1G APOSPC8493-5G APOSPC8493-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃O₃S
MW: 295.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…84 °C/1mmHg
Gęstość: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972750
Numer CAS: 886762-48-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 III