Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-5-trifluoromethoxybenzoic acid
PC8492-25G PC8492-5G
APOSPC8492-25GEA 1760 PLN
APOSPC8492-25G APOSPC8492-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.02 g/mol
Temp. topnienia: 87…89 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116041
Numer CAS: 453565-90-7