Drukuj
2-Fluoronicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid, 2-Fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
PC8476-100G PC8476-25G PC8476-5G
APOSPC8476-100GEA 911 PLN
APOSPC8476-100G APOSPC8476-25G APOSPC8476-5G
2-Fluoronicotinic acid 97%
2-Fluoronicotinic acid
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. topnienia: 161…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040744
Numer CAS: 393-55-5