Drukuj
Kwas 4-metoksy-3-trifluorometylobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8475-25G PC8475-5G PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA 261 PLN
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G APOSPC8475-100G
Kwas 4-metoksy-3-trifluorometylobenzoesowy
Kwas 4-metoksy-3-trifluorometylobenzoesowy
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091014
Numer CAS: 213598-09-5