Drukuj
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8474-10G PC8474-1G PC8474-5G
APOSPC8474-10GEA 3100 PLN
APOSPC8474-10G APOSPC8474-1G APOSPC8474-5G
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate