Drukuj
Ethyl 1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8473-1G PC8473-500MG PC8473-5G
APOSPC8473-1GEA 2670 PLN
APOSPC8473-1G APOSPC8473-500MG APOSPC8473-5G
Ethyl 1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₆H₁₁ClF₃N₃O₂S
MW: 401.8 g/mol
Numer MDL: MFCD00665229
Numer CAS: 159885-63-9