Drukuj
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8462-1G PC8462-250MG PC8462-5G
APOSPC8462-1GEA 824 PLN
APOSPC8462-1G APOSPC8462-250MG APOSPC8462-5G
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formuła: C₁₁H₁₁F₃N₄O₄
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052948
Numer CAS: 36317-84-7