Drukuj
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8458-1G PC8458-500MG PC8458-5G
APOSPC8458-1GEA 859 PLN
APOSPC8458-1G APOSPC8458-500MG APOSPC8458-5G
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formuła: C₁₂H₁₁F₃N₂
Temp. topnienia: 104…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215017
Numer CAS: 62738-99-2