Drukuj
4-Chloro-3-fluorobenzonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8452-100G PC8452-25G PC8452-5G
APOSPC8452-100GEA 458 PLN
APOSPC8452-100G APOSPC8452-25G APOSPC8452-5G
4-Chloro-3-fluorobenzonitryl 97%
4-Chloro-3-fluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₃ClFN
Temp. topnienia: 79…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143291
Numer CAS: 110888-15-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III