Drukuj
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8451-1G PC8451-500MG PC8451-5G
APOSPC8451-1GEA 2670 PLN
APOSPC8451-1G APOSPC8451-500MG APOSPC8451-5G
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O₂
MW: 339.1 g/mol
Temp. topnienia: 128…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01935965
Numer CAS: 321848-48-0