Drukuj
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8442-1G PC8442-500MG PC8442-5G
APOSPC8442-1GEA 859 PLN
APOSPC8442-1G APOSPC8442-500MG APOSPC8442-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formuła: C₁₅H₈F₂N₂
Temp. topnienia: 72…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231906
Numer CAS: 303150-37-0