Drukuj
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(2-Cyanophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8440-1G PC8440-500MG PC8440-5G
APOSPC8440-1GEA 859 PLN
APOSPC8440-1G APOSPC8440-500MG APOSPC8440-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile
Formuła: C₁₅H₉FN₂
MW: 236.25 g/mol
Temp. topnienia: 87…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231953
Numer CAS: 116617-31-3