Drukuj
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzonitrile
PC8438-10G PC8438-1G PC8438-5G
APOSPC8438-10GEA 1900 PLN
APOSPC8438-10G APOSPC8438-1G APOSPC8438-5G
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formuła: C₁₅H₇Cl₂FN₂
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231988
Numer CAS: 338965-45-0