Drukuj
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Amino-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylthio]-1H-1,2,4-triazole
PC8435-1G PC8435-500MG PC8435-5G
APOSPC8435-1GEA 1380 PLN
APOSPC8435-1G APOSPC8435-500MG APOSPC8435-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Formuła: C₈H₅ClF₃N₅S
Temp. topnienia: 262…265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243559
Numer CAS: 250714-16-0