Drukuj
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8434-1G PC8434-5G
APOSPC8434-1GEA 435 PLN
APOSPC8434-1G APOSPC8434-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid
Formuła: C₁₂H₆ClF₃N₂O₂S
MW: 334.71 g/mol
Temp. topnienia: 183…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00244738
Numer CAS: 303149-99-7