Drukuj
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC8432-1G PC8432-500MG PC8432-5G
APOSPC8432-1GEA 2670 PLN
APOSPC8432-1G APOSPC8432-500MG APOSPC8432-5G
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formuła: C₁₁H₉ClF₃N₃OS
MW: 323.73 g/mol
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215151
Numer CAS: 338422-44-9