Drukuj
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8430-1G PC8430-500MG
APOSPC8430-1GEA 3930 PLN
APOSPC8430-1G APOSPC8430-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide
Formuła: C₈H₇ClF₃N₃OS
MW: 285.68 g/mol
Temp. topnienia: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664272
Numer CAS: 338422-76-7