Drukuj
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8428-1G PC8428-500MG
APOSPC8428-1GEA 1900 PLN
APOSPC8428-1G APOSPC8428-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formuła: C₁₁H₆ClF₃N₂O
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231912
Numer CAS: 321430-69-7